Learn More
Diisopropylidene Acetone, TRC
Product Code. 30133723
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
25 g
Unit Size:
1g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30133723 2.5 g 2.5g
30138768 25 g 25g
30007059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133723 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4734152.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-20-1
Molecular Formula C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Synonym Diisobutenyl Ketone, Diisopropylidene Acetone, Foron, NSC 38718, NSC 403517, Phorone, sym-Diisopropylidene Acetone, 2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
SMILES O=C(/C=C(C)\C)/C=C(C)\C
Spezifikation
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Formula Weight 138.1045
Chemical Name or Material Diisopropylidene Acetone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.