Learn More
Guanidineacetic-2,2-d2 Acid, TRC
Product Code. 30240929
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Unit Size:
2.5mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30240929 25 mg 25mg
30240844 5 mg 5mg
30240940 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30240929 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG82125125MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1173020-63-7
Molecular Formula C3 D2 H5 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 119.1189
Synonym Glycine-2,2-d2, N-(aminoiminomethyl)- (ACI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-2,2-d2 (ACI)
IUPAC Name 2-carbamimidamido-2,2-dideuterioacetic acid
SMILES [2H]C([2H])(NC(=N)N)C(=O)O
Specifications
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Formula Weight 119.0664
Chemical Name or Material Guanidineacetic-2,2-d2 Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.