missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Specifications
| Antigen | POLD2 |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
Beschreibung
The function of the small subunit is not yet clear.Spezifikation
| POLD2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O35654, P49005, Q6AXY4 | |
| 18972, 289758, 5425 | |
| POLD2 Fusion Protein Ag0270 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| POLD2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DNA polymerase delta subunit 2, POLD2 | |
| Pold2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts